Learn More
Gibco™ Bacto™ Proteose Peptone
Beschreibung
Proteose Pepton ist ein tierischer Inhaltsstoff, der bei der Herstellung mikrobiologischer Kulturmedien und bei der Herstellung bakterieller Toxine verwendet wird. Es kann in Nährmedien für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden, einschließlich der Produktion von Substanzen aus der Kultur von Bakterien, Pilzen und Säugetierzellen Es wurde berichtet, dass Proteose-Pepton als Ergänzung zu einem definierten Medium zu signifikanten Zunahmen der Zellzahl und der spezifischen Produktion monoklonaler Antikörper in Chargen-Kultursystemen führte.
Es gibt viele Faktoren, die Bacto™ Proteose-Peptonen für die Kultur anspruchsvoller Krankheitserreger geeignet machen, einschließlich der Stickstoffkomponenten, des Pufferbereichs und des hohen Gehalts an Proteosen. Diese Elemente schaffen eine vorteilhafte Umgebung für den Erhalt von Virulenz und die Darstellung bakterieller Nebenprodukte. Daher eignen sich Medien, die Bacto™ Proteose Pepton enthalten, ideal für Stammkulturen.
- Alle verwendeten tierischen Gewebe werden aus kontrollierten und validierten Quellen bezogen, um das Risiko von Kontaminationen oder Krankheiten, insbesondere der bovinen spongiformen Enzephalopathie (BSE), zu verringern.
- Zur Herstellung von bakteriellen Toxinen, einschließlich Diphtheria-Toxin aus Corynebacterium diphtheria, sowie Toxinen aus Clostridium botulinum, Clostridium perfringens, hämolytischen Streptokokken, Pneumokokken, Salmonella pullorum (Salmonella cholerasuis subsp. Cholerasuis).
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | LUO, MUO |
| Inhalt und Lagerung | Lagerbedingungen: 2 °C bis 25 °C. Kühl und trocken in gut versiegelten Behältern lagern. |
| Zelltyp | Bakterien, Pilze, Säugetier |
| Form | Dehydriert |
| Produkttyp | Bakterienmedien |
| Format | Flasche |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Rezepturen für Kulturmedien zur Züchtung von heterotrophen Mikroorganismen |
| pH | 6,6–7,6 (1,0 % Lösung bei 25 °C) |
| Produktlinie | Bacto |
| Menge | 500 g |
| Mehr anzeigen |