Learn More
Gibco™ Bacto™ Proteose Peptone
Artikelnummer. 16229751 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
10 kg
Packungsgröße:
10 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16229751 500 g 500 Gramm
16249771 10 kg 10 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16229751 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 211684
Mehr herausholen aus der Prozessentwicklung
Verwenden Sie den Aktionscode 27978
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wird zur Herstellung mikrobiologischer Kulturmedien und zur Herstellung bakterieller Toxine verwendet. Gibco™ Bacto™ Proteose-Pepton ist ein sehr nahrhaftes, tierisches Medium. Der Enzymverdau des Proteins erzeugt viele Proteosen und liefert Stickstoff in einer Form, die für Bakterienwachstum bereitwillig verfügbar ist.
Proteose Pepton ist ein tierischer Inhaltsstoff, der bei der Herstellung mikrobiologischer Kulturmedien und bei der Herstellung bakterieller Toxine verwendet wird. Es kann in Nährmedien für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden, einschließlich der Produktion von Substanzen aus der Kultur von Bakterien, Pilzen und Säugetierzellen Es wurde berichtet, dass Proteose-Pepton als Ergänzung zu einem definierten Medium zu signifikanten Zunahmen der Zellzahl und der spezifischen Produktion monoklonaler Antikörper in Chargen-Kultursystemen führte.
Es gibt viele Faktoren, die Bacto™ Proteose-Peptonen für die Kultur anspruchsvoller Krankheitserreger geeignet machen, einschließlich der Stickstoffkomponenten, des Pufferbereichs und des hohen Gehalts an Proteosen. Diese Elemente schaffen eine vorteilhafte Umgebung für den Erhalt von Virulenz und die Darstellung bakterieller Nebenprodukte. Daher eignen sich Medien, die Bacto™ Proteose Pepton enthalten, ideal für Stammkulturen.
  • Alle verwendeten tierischen Gewebe werden aus kontrollierten und validierten Quellen bezogen, um das Risiko von Kontaminationen oder Krankheiten, insbesondere der bovinen spongiformen Enzephalopathie (BSE), zu verringern.
  • Zur Herstellung von bakteriellen Toxinen, einschließlich Diphtheria-Toxin aus Corynebacterium diphtheria, sowie Toxinen aus Clostridium botulinum, Clostridium perfringens, hämolytischen Streptokokken, Pneumokokken, Salmonella pullorum (Salmonella cholerasuis subsp. Cholerasuis).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität LUO, MUO
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: 2 °C bis 25 °C. Kühl und trocken in gut versiegelten Behältern lagern.
Zelltyp Bakterien, Pilze, Säugetier
Form Dehydriert
Produkttyp Bakterienmedien
Format Flasche
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rezepturen für Kulturmedien zur Züchtung von heterotrophen Mikroorganismen
pH 6,6–7,6 (1,0 % Lösung bei 25 °C)
Produktlinie Bacto
Menge 500 g
Quelle Tierischen Ursprungs