Learn More
BD BBL™ Trockenkulturmedien: Trypticase Soja-Bouillon (Caseinpepton-Soja-Bouillon)
Dehydrierte Medien für die Isolation, den Nachweis und die Kultivierung zahlreicher Mikroorganismen
Marke:  BD 211771
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16842673
  • 469.00 CHF / 2.30 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Beschreibung
Trypticase-Soja-Bouillon (Casein-Soja-Pepton-Medium) ist ein Universalmedium für qualitative Verfahren zur Kultivierung anspruchsvoller und nicht anspruchsvoller Mikroorganismen aus einer Vielzahl klinischer und nicht klinischer Proben. TSB ist ein nahrhaftes Medium, das das Wachstum einer Vielzahl von Mikroorganismen unterstützt, einschließlich gängiger aerobischer, fakultativer und anaerober Bakterien und Pilze.
  • Diese Formulierung ist in der USP als Medium für die Durchführung von mikrobiellen Enumerationstests und Tests für spezifizierte Mikroorganismen bei der Prüfung nicht steriler pharmazeutischer Produkte enthalten.
  • TSB wurde vom USDA Animal and Plant Health Inspection Service für den Nachweis lebensfähiger Bakterien in Lebendimpfstoffen ausgewählt.
  • TSB wird für die Prüfung bakterieller Kontaminanten in Kosmetika empfohlen und entspricht den etablierten Standards in der Lebensmittelindustrie.
  • Aufgrund seiner Fähigkeit zur Wachstumsförderung wird TSB auch als Inokulum-Brühe für die Scheibendiffusion und die antimikrobielle Empfindlichkeitstests der Agarverdünnung empfohlen, die vom Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) standardisiert wurde.
  • Zur Isolierung von: Aspergillus brasiliensis (niger) 16404, Bacillus subtilis 6633, Candida albicans 10231, Escherichia coli 8739, Pseudomonas aeruginosa 9027, Salmonella enterica, Unterart enterica, Serotyp Typhimurium 14028, Staphylococcus aureus 6538
Certifications
AOAC, BAM, BS12, CCAM, CLSI, CMPH2, COMPF, EP, EPA, ISO, JP, MCM9, SMD, USDA, USP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
AOAC, BAM, BS12, CCAM, CLSI, CMPH2, COMPF, EP, EPA, ISO, JP, MCM9, SMD, USDA, USP
2 bis 25 °C
Trypticase-Soja-Bouillon
Pankreatischer Verdau von Casein 17 g/l, papainischer Verdau von Sojabohnen 3 g/l, Natriumchlorid 5 g/l, Dikaliumphosphat 2,5 g/l, Dextrose 2,5 g/l
Eimer
Hellbraun bis gelb (vorbereitet)
Dehydriert (homogen, frei von Fremdstoffen)
Trypticase™ Soja-Bouillon
Züchtung von anspruchsvollen und nicht-anspruchsvollen Mikroorganismen verschiedener klinischer und nicht-klinischer Spezies
5 lb.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BD BBL™ Trockenkulturmedien: Trypticase Soja-Bouillon (Caseinpepton-Soja-Bouillon) > Trypticase Soja-Bouillon; 2,27 kg