Learn More
BD BBL™ Trockenkulturmedien: Phenolrot-Dextrose-Bouillon
Click to view available options
:
Phenolrot-Dextrose-Bouillon; 500 g
Beschreibung
Bestellinformation
Produktinformationen finden Sie auf unserer Website oder im Fisher Scientific™ HealthCare Katalog.
Certifications
BAM
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | BAM |
| Form | Dehydriert |
| Medientyp | Phenolrot-Dextrose-Bouillon |
| Produkttyp | Mikrobiologische Medien |
| Zusammensetzung | Pankreatischer Verdau von Casein 10 g/l, Natriumchlorid 5 g/l, Phenolrot 18 mg/l, Dextrose 5 g/l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Nachweis von Fermentationsreaktionen bei der Differenzierung von Mikroorganismen |
| Verpackungsart | Flasche |
| Menge | 500 g |