Learn More
BD BBL™ Trockenkulturmedien: Müller-Hinton-II-Bouillon (mit Kationen supplementiert)
Artikelnummer. 11800482
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11800482 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11800482 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 212322
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Zur Bestimmung der antimikrobiellen Empfindlichkeit von Mikroorganismen mittels Brüheverdünnungsmethoden. BD Difco™ BBL™ Dehydrierte Kulturmedien: Mueller Hinton II-Bouillon (kationenangepasst) ist Teil einer großen Auswahl an dehydrierten Nährmedien.
  • Dehydriert
  • Kulturmedium
  • Müller-Hinton-II-Agar (mit Kationen supplementiert)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität BS12, CLSI, CMPH2, MCM9
Inhalt und Lagerung 2 bis 25 °C
Form Dehydriert
Medientyp Müller-Hinton-II-Bouillon
Produkttyp Mikrobiologische Medien
Zusammensetzung Rindfleischextrakt 3 g/l, saures Hydrolysat von Casein 17,5 g/l, Stärke 1,5 g/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Untersuchung auf Antibiotika-Empfindlichkeit von Mikroorganismen mittels der Bouillon-Verdünnungsmethode
Verpackungsart Flasche
Menge 500 g