Learn More
BD BBL™ Trockenkulturmedien:M-PA-C-Agar
Artikelnummer. 17352431
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17352431 500 g 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17352431 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 298153
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Zur selektiven Rückgewinnung von Pseudomonas auruginosa aus Wasser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität SMWW
Form Dehydriert
Medientyp M-PA-C-Agar
Produkttyp Agar
Zusammensetzung Hefeextrakt 2 g/l, L-Lysin HCl 5 g/l, Natriumchlorid 5 g/l, Xylose 1,25 g/l, Saccharose 1,25 g/l, Laktose 1,25 g/l, Phenolrot 0,08 g/l, Eisenammoniumcitrat 0,8 g/l, Natriumthiosulfat 5 g/l, Magnesiumsulfat 1,5 g/l, Kanamycin 8 mg/l, Nalidixinsäure 37 mg/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Selektive Rückgewinnung von Pseudomonas auruginosa aus Wasser
Verpackungsart Flasche
Menge 500 g