Learn More
BD BBL™ Trockenkulturmedien: Eosin-Methylenblau-Agar, Levin
Click to view available options
:
EMB-Agar, Levin; 500 g
Beschreibung
- Rezeptur: Pankreatischer Verdau von Gelatin 10 g/l, Laktose 10 g/l, Dikaliumphosphat 2 g/l, Eosin Y 0,4 g/l, Methylenblau 65 mg/l, Agar 13,5 g/l
Certifications
AOAC, BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, MCM9, SMD
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | AOAC, BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, MCM9, SMD |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
| Form | Dehydriert |
| Medientyp | EMB-Agar, Levine |
| Produkttyp | Agar |
| Zusammensetzung | Pankreatischer Verdau von Gelatine 10 g/l, Laktose 10 g/l, Dikaliumphosphat 2 g/l, Eosin Y 0,4 g/l, Methylenblau 65 mg/l, Agar 15 g/l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Isolierung von gramnegativen enterischen Bakterien |
| Verpackungsart | Flasche |
| Menge | 500 g |