Learn More
BD BBL™ Trockenkulturmedien: Hirn-Herz-Infusion
Artikelnummer. 10217705
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackungsart:
Flasche
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackungsart unitSize
10217705 500 g Flasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10217705 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 211059
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Wird für die Kultivierung anspruchsvoller und nicht anspruchsvoller Mikroorganismen, einschließlich aerobischer und anaerober Bakterien, aus verschiedenen klinischen und nicht-klinischen Materialien verwendet
  • Rezeptur: Hirn-Herz-Infusion von (Feststoffen) 6 g/l, peptisch abgebautes tierisches Gewebe 6 g/l, pankreatischer Aufschluss von Gelatine 14.5 g/l, Dextrose 3 g/l, Natriumchlorid 5 g/l, Dinatriumphosphat 2.5 g/l
Certifications
AOAC, BAM, CCAM, CLSI, CMPH2, COMPF, EPA, ISO, MCM9, SMD, SMWW, USDA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität AOAC, BAM, CCAM, CLSI, CMPH2, COMPF, EPA, ISO, MCM9, SMD, SMWW, USDA
Form Dehydriert
Medientyp Hirn-Herz-Infusion
Produkttyp Hirn-Herz-Infusion
Zusammensetzung Hirn-Herz-Infusion von (Feststoffen) 6 g/l, peptischer Verdau von Tiergewebe 6 g/l, pankreatischer Verdau von Gelatine 14,5 g/l, Dextrose 3 g/l, Natriumchlorid 5 g/l, Dinatriumhydrogenphosphat 2,5 g/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für anspruchsvolle, nicht-anspruchsvolle, aerobe und anaerobe
Verpackungsart Flasche
Menge 500 g