Learn More
BD Bacto™ Trockenkulturmedien: Todd-Hewitt-Bouillon
Click to view available options
Menge:
500 g
2kg
10 kg
Verpackungsart:
Eimer
Flasche
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Isolation von beta-hämolysierenden Streptokokken
Kultivierung beta-hämolytischer Streptokokken, insbesondere serologische Studien
Form:
Dehydriert
Packungsgröße:
10 Kilogramm
2 Kilogramm
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Kühl lagern |
| Form | Dehydriert |
| Medientyp | Todd-Hewitt-Bouillon |
| Produkttyp | Mikrobiologische Medien |
| Zusammensetzung | Herz, Infusion 3,1 g/l, Neopepton 20 g/l, Dextrose 2 g/l, Natriumchlorid 2 g/l, Dinatriumhydrogenphosphat 0,4 g/l, Natriumcarbonat 2,5 g/l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kultivierung beta-hämolytischer Streptokokken, insbesondere serologische Studien |
| Verpackungsart | Eimer |
| Menge | 2kg |