Learn More
BD Bacto™ Trockenkulturmedien: Todd-Hewitt-Bouillon
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO/DIS, 11014 |
| Inhalt und Lagerung | < 30 °C |
| Form | Dehydriert |
| Medientyp | Todd-Hewitt-Bouillon |
| Produkttyp | Mikrobiologische Medien |
| Zusammensetzung | Herzinfusion aus 500 g 3,1 g/l, Neopepton 20 g/l, Dextrose 2 g/l, Natriumchlorid 2 g/l, Dinatriumhydrogenphosphat 0,4 g/l, Natriumcarbonat 2,5 g/l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wachstum von hämolytischen Streptokokken |
| Verpackungsart | Flasche |
| Menge | 500 g |