Learn More
Gibco™ Difco™ Casamino Acids, vitamin assay
Artikelnummer. 16229861 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Vitamin-Assay
Güte:
Vitamin-Assay
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Zur Verwendung mit (Anwendung) Güte Packungsgröße
16229861 500 g Vitamin-Assay Vitamin-Assay 500 Gramm
16219861 100 g Vitamin-Assay Vitamin-Assay 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16229861 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 228830
Mehr herausholen aus der Prozessentwicklung
Verwenden Sie den Aktionscode 27978
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Geeignet für den Einsatz in der Herstellung von Diphtherietoxinen. BD Difco™ Bacto™ Casaminosäuren beinhalten säurehydrolysiertes Kasein mit niedrigen Konzentrationen von Natriumchlorid und Eisen.
  • Dehydriertes Format
  • Peptone/Hydrolysate
  • DNR (Latex)-frei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität AOAC, BAM, COMPF, SMWW, USDA, USP, ISO/DIS, 11014
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: 2 bis 25 °C. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Zusatzstoff Casaminosäure
Form Dehydriertes Pulver
Güte Vitamin-Assay
Produkttyp Casaminosäuren
Zur Verwendung mit (Anwendung) Vitamin-Assay
Verpackungsart Flasche
Produktlinie Difco
Menge 500 g