Learn More
BD Autoclip™ Wound Closing System
Click to view available options
Produkttyp:
Wundclip
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
Wound Clips
- 9mm nonsterile Autoclip wound clips 20 stainless-steel double clips per rack 100 clips (5 racks) per box, 10 boxes per case
Note: Items can be purchased as a kit or individually.
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Edelstahl |
| Produkttyp | Wundclip |
| Sterilität | Unsteril |
| Länge (angloamerikanisch) | 0.354 in. |
| Länge (metrisch) | 0.9 cm |
| Menge | 100 Pk. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | For use on lab animals or in veterinary surgery |
| Autoklavierbar | Ja |