Learn More
BD Annexin V: FITC Apoptose-Detektionskit II
Product Code. 15818738 Shop All BD Biosciences Products
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Unit Size:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
15818738 1 Kit 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 15818738 Supplier BD Supplier No. 556570
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Includes
Gereinigtes rekombinantes Annexin V, Annexin V-FITC, Propidiumiodid-Färbelösung, Annexin-V-Bindungspuffer
Die Färbung geht dem Verlust der Membranintegrität voraus, der mit den letzten Phasen des Zelltodes einhergeht, die aus apoptotischen oder nekrotischen Prozessen resultieren.
  • Die Färbung geht dem Verlust der Membranintegrität voraus, der mit den letzten Phasen des Zelltodes einhergeht, die aus apoptotischen oder nekrotischen Prozessen resultieren.
  • Komponenten: Gereinigtes rekombinantes Annexin V, FITC Annexin V, Propidiumiodid-Färbelösung, 10X Annexin V-Bindungspuffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Menge 1 Kit
Inhalt und Lagerung 4 °C
Anzahl Reaktionen 100 Tests
Zur Verwendung mit (Anwendung) Durchflusszytometrie
Konjugat FITC
Form Flüssig