Learn More
BD Annexin V Bindungspuffer
Artikelnummer. 15878698
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15878698 50 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15878698 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 556454
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entwickelt für den Einsatz in Durchflusszytometrie-Assays unter Verwendung von Annexin V
  • Bestehend aus 0.2 μm sterilem gefiltertem 0.1 M HEPES (pH 7.4), 1.4 M NaCl und 25 mM CaCl2-Lösung
  • 1X Arbeitslösung sollte durch Verdünnung des 10X-Konzentrats hergestellt werden
  • Verbleibende 1X-Lösung am Ende des Experiments wegwerfen
  • Format: Puffer
Durchflusszytometrie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 50 ml
Inhalt und Lagerung Aufbewahrung bei 4 °C
Nur für Forschungszwecke