Learn More
BD Acridine Orange Stain
Artikelnummer. p-103472
Click to view available options
Menge:
250 ml
Packungsgröße:
250 Milliliter
Artikelnummer. 11738213
Marke: BD 212536
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
For detecting microorganisms in direct smears by fluorescence
  • Besonders nützlich beim Screening normalerweise steriler Proben, bei denen möglicherweise nur wenige Organismen vorhanden sind.
  • Bakterien werden hellorange gefärbt; menschliche Zellen, Gewebereste und proteinhaltige Materialien färben sich blassgrün bis gelb
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Acridinorange-Färbemittel
Menge 250 ml
Zertifizierung/Konformität CE
Zur Verwendung mit (Anwendung) Empfohlen für den fluoreszenzmikroskopischen Nachweis von Mikroorganismen in direkten Abstrichen, die aus klinischen und nicht klinischen Materialien hergestellt werden.
Färbemitteltyp Acridinorange
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: hydrochloric acid