Learn More
BD Acridine Orange Stain
For detecting microorganisms in direct smears by fluorescence
Marke: BD 212536
Additional Details : CAS : 7647-01-0 Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Besonders nützlich beim Screening normalerweise steriler Proben, bei denen möglicherweise nur wenige Organismen vorhanden sind.
- Bakterien werden hellorange gefärbt; menschliche Zellen, Gewebereste und proteinhaltige Materialien färben sich blassgrün bis gelb
Spezifikation
Acridinorange-Färbemittel | |
CE | |
Acridinorange |
250 ml | |
Empfohlen für den fluoreszenzmikroskopischen Nachweis von Mikroorganismen in direkten Abstrichen, die aus klinischen und nicht klinischen Materialien hergestellt werden. |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: hydrochloric acid