Learn More
BD AC-IETD-CHO Caspase-8 Inhibitor
Artikelnummer. 15888728
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15888728
Marke: BD 556554
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zur Untersuchung der Caspase-8-Aktivität in apoptotischen Zelllysaten
Mitglieder der Caspase-Familie spielen eine Schlüsselrolle bei Entzündungen und Apoptose von Säugetieren. Caspase-8 (FLICE/MACH-1) ist ein 55 kDa-Cytosolicprotein mit Homologie zum CD95/Fas-assoziierten Signaltransduktionsmolekül FADD, zusätzlich zu seiner Homologie mit anderen Caspasen. Caspase-8 wird früh in der Apoptose aktiviert und ist an der Proteolyse und Aktivierung von Pro-Caspase-3 beteiligt
  • Synthetischer Tetrapeptid-Hemmer von Caspase-8
  • Enthält die Aminosäuresequenz, die das Ziel für die Caspase-8-vermittelte Proteolyse ist
  • Wird als Negativ(Blockierungs-)kontrolle verwendet.
  • Kann in Protease-Assays verwendet werden
  • Format: Gereinigt
Fluoreszenzquantifizierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fluoreszenzquantifizierung
Lagerungspuffer Gefriergetrocknet in Dimethylsulfoxid
Inhalt und Lagerung -20 °C
Menge 1 mg
Molekulargewicht 55
Hemmstoffe Ac-IETD-CHO
Form Gereinigt
Nur für Forschungszwecke