Learn More
Berkshire™ BCR™ Telescoping Aluminum Handle
BCR™ Telescoping aluminum handle extends from 37-71 in. /95-180 cm.
Marke: Berkshire™ BCR.T2HANDLE.1
180.64 CHF gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21724" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.30000kg
Beschreibung
- Telescopic handles available
- Anodized aluminum; lightweight and strong
- Autoclavable
- Telescopic handle extends from 37-71 in. /95-180 cm
Spezifikation
Gray | |
Autoclavable | |
ISO Class 3 to 7 |
95 to 180 cm | |
1 | |
Aluminum |