Learn More
Berkshire™ BCR™ Nylon Handschuhliner, Vollfinger
Artikelnummer. 17164824 Alle ansehen Berkshire Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe
17164824 Extragroß
17154824 Klein
17144824 Mittel
17134824 Groß
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17164824 Lieferant Berkshire™ Lieferanten-Nr. BGL7.200XLB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    484.38 CHF
    405.73 CHF / 200 Paare
    Sparen 78.65 CHF
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nylon Vollfingerhandschuh-Futter schützen die Hände und verbessern den Komfort des Bedieners. Diese wiederverwendbaren, nahtlosen Liner bestehen aus 100 % gestricktem Nylon und bieten eine vollständige Fingerabdeckung, reduzieren das Schwitzen und unterstützen längeres Tragen unter Reinraumhandschuhen.
  • Bedienkomfort verbessern.
  • Reduzieren Sie Schweiß- und Kontaktdermatitis erheblich, die mit dem Tragen von Latex-, Urethan-, PVC-, Nitril- und anderen chemischen Handschuhen verbunden sind.
  • Liner können wiederholt gewaschen und wiederverwendet werden.
  • Zu 100 % gestricktes Nylon, Single-Jersey ist dünner und bequemer.
  • Nylon Liner sind schwerer und haltbarer und halten mehr Wäschen aus.
  • Das Vollfinger-Design ermöglicht einen vollständigen Schutz für die empfindlichsten Handschuhträger.
  • Wiederverwendbar, beidhändig, nahtlose Konstruktion.
  • Für den Einsatz in Laboren und Produktionsumgebungen.
  • Kann allein als Inspektionshandschuhe verwendet werden, um Fingerabdrücke auf Leiterplatten, Glaswaren, Linsen, Optik und anderen kritischen Oberflächen zu verhindern.
  • Nylon bietet eine dünne Barriere für Nass- und temperaturbezogene Verarbeitung.
  • Geeignet für jeden ISO Reinraum, wenn er unter einem Nitril-, Latex-, Vinyl-, Neopren- oder einem anderen Handschuhtyp getragen wird.
Spezifikation
Bauweise Single Knit
Coating Material Unbeschichtet
Farbe Weiß
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Hand Beidseitig tragbar
Zur Verwendung in Laboren/Reinräumen Ja
Latex Free Ja
Material Nylon
Produkttyp Vollhandschuh-Futter
Größe Extragroß
Sterilität Nicht steril
Modell Voller Finger Nylon
Fingerhandschuh Voll
Zur Verwendung mit (Anwendung) Labore, Fertigung, Unterhandschuhe, ISO Klassen-Reinraum, Nass-/Temperaturverarbeitung
Geschlecht Unisex
Farbe der Handschuhstulpe Rot
Art der Handschuhstulpe Strick
Saumfarbe Rot
Verpackungsart Großpackung
Serie BCR Unterziehhandschuhe
Produktlinie BCR-Reinraum-Handschuhunterzieher