Learn More
Berkshire™ BCR™ Single-Knit Nylon Full-Finger Cleanroom Glove Liners
Single-knit nylon construction is thin and comfortable, while the full-finger design provides total protection for those with severe glove sensitivities.
Marke: Berkshire™ BGL7.200MB
Beschreibung
- Gewirkt aus 100 % Endlosfilament-Polyester
- Schützt vor Hautirritationen durch Handschuhe aus Latex, Urethan, PVC sowie andere Handschuhe, die für den Umgang mit chemischen Substanzen verwendet werden
- Die Halbfinger-Ausführung verhindert eine Beeinträchtigung des Tastgefühls, während Schweiß von der Handfläche abgeleitet wird
- Feuchtigkeitsabsorbierend
- Nahtlos
- Waschbar
- Beidhändig tragbar
- Farbkodierte Manschetten
Spezifikation
| Single-Knit | |
| White | |
| Ambidextrous | |
| Medium | |
| Wet/Temperature-Related Processing, Preventing Contact Dermetitis and Perspiration | |
| Orange |
| Uncoated | |
| No | |
| Nylon | |
| Full | |
| Knit | |
| BGL7 |