Learn More
Berkshire Corporation BCR Mini Flat Mop Handle
Artikelnummer. 18885374 Alle ansehen Berkshire Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch) Griff:
14 in.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (angloamerikanisch) Griff
18885374 14 in.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18885374 Lieferant Berkshire Corporation Lieferanten-Nr. ICTHANDLE141
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    151.60 CHF
    126.99 CHF / 1 Stück
    Sparen 24.61 CHF
    16% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
The BCR™ Isolator Cleaning Tool handle offers a light weight, low cost, maneuverable tool.
  • Autoclavable (Recommended maximum of 121°C for 30 minutes)
  • Anodized aluminum, lightweight and strong
  • Telescoping handle option available 37 to 71 in. (95 to 180 cm)
  • 14 in. (35 cm) and 24 in. (61 cm) handle options available
  • Wall thickness: 0.80 ± 0.05 in.
  • Grip: Soft molded polyethylene
  • Color: Black
Spezifikation
Produkttyp Isolator Tool, Quick Disconnect Handle Attachment
Farbe Black
Sterilität Non-sterile
Autoklavierbar Autoclavable
Länge (angloamerikanisch) Griff 14 in.
Einwegprodukt Reusable
Color-coded No
Material Plastic