Learn More
Berkshire™ BCR™ CleaNotes™ Pad
Artikelnummer. 18873621 Alle ansehen Berkshire Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
White
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe
18873621 White
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18873621 Lieferant Berkshire™ Lieferanten-Nr. BCN.0303.24
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    460.35 CHF
    379.92 CHF / 24 Stück
    Sparen 80.43 CHF
    17% Rabatt
Verfügbar ab: 24-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ideal for small notes and reminders in any cleanroom environment
  • Made from 104 g/m2 (28#) weight cleanroom white bond paper
  • Special adhesive backing allows CleaNotes to easily stick to any surface without leaving residues when removed
  • Easy to write on
Bestellinformation
100 sheets per pad, 24 pads per case. Measure 3 x 3 in. (7.6 x 7.6cm).
Spezifikation
Liniert No
Width (English) Page 3 in.
Länge (angloamerikanisch) Seite 3 in.
Farbe White
Abmessungen (L x B) 3 x 3 in.
Länge (angloamerikanisch) 3 in.
Länge (metrisch) 0.11 mm
Breite (angloamerikanisch) 3 in.
Breite (metrisch) 0.11 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Small notes and reminders in any cleanroom environment
Neutrales Papier Yes
Produkttyp Adhesive Note Pad
Gewicht (angloamerikanisch) 28 lb.
Gewicht (metrisch) 41.4 gsm