Learn More
BCL2L14 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen BCL2L14
Konzentration 0.47 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16850784
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
12846-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 03-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16840784
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
12846-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 03-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene belongs to the BCL2 protein family. BCL2 family members form hetero- or homodimers and act as anti- or pro-apoptotic regulators that are involved in a wide variety of cellular activities. Overexpression of this gene has been shown to induce apoptosis in cells. Three alternatively spliced transcript variants encoding two distinct isoforms have been reported for this gene.
Spezifikation
Spezifikation
BCL2L14
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
Q9BZR8
79370
BCL2L14 Fusion Protein Ag3926
Primary
-20°C
BCL2L14
0.47 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Apoptosis regulator Bcl G, BCL2L14
BCL2L14
IgG
Antigen Affinity Chromatography