Learn More
Melford BCIP p-Toluidinsalz
Artikelnummer. 30018120
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018120 250 mg 250 Milligramm
30018121 1 g 1 Gramm
30018119 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018120 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. B741000.25
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Produkt wird in der Regel innerhalb von 24 Stunden versandt. Nur für Forschungszwecke oder die Weiterverarbeitung, nicht für Lebensmittel oder Arzneimittel.
  • Substanzname: 5-Brom-4-chlor-3-indolylphosphat-p-Toluidinsalz
  • CAS-Nummer: 6578-06-9
  • Summenformel: C 8 H 5 BrCINO 4 P C 7 H 10 N
  • Molekulargewicht: 433,6