Learn More
Tocris Bioscience™ BCH
Click to view available options
:
50mg
Beschreibung
BCH is an inhibitor of L-type amino acid transporter LAT1. Suppresses growth and induces apoptosis via activation of caspases in KB, Saos2 and C6 cancer cell lines.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 50 mg |
| Produkttyp | BCH |
| Molekulargewicht | 155.2 |
| Hemmstoffe | BCH |
Nur für Forschungszwecke