Learn More
BBS1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen BBS1
Konzentration 0.5 mg/mL
Anwendungen Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16850725
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
21118-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16840725
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
21118-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mutations in this gene have been observed in patients with the major form (type 1) of Bardet-Biedl syndrome. The encoded protein may play a role in eye, limb, cardiac and reproductive system development.
Spezifikation
Spezifikation
BBS1
Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human
Q3V3N7, Q8NFJ9
52028, 582
BBS1 Fusion Protein Ag15460
Primary
-20°C
BBS1
0.5 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Bardet Biedl syndrome 1, BBS1, BBS2 like protein 2, BBS2L2
Bbs1
IgG
Antigen Affinity Chromatography