Learn More
Brady™ BBP33 Schilder- und Etikettendrucker
Marke: Brady™ 711077
Additional Details : Gewicht : 8.05300kg
Beschreibung
Der BBP33 Etikettendrucker ist ein bedienfreundlicher, leistungsstarker und schneller Etikettendrucker für die Industrie. Dieser Etikettendrucker bietet einen umfassenden, störungsfreien Betrieb mit automatischer Etiketteneinrichtung, ohne Kalibrierung, ohne Sensoreinstellung und ohne Etikettenverschwendung. Der BBP33 Drucker erleichtert auch den Materialwechsel. Mit dem benutzerfreundlichen Drop-in-Farbband und den Kassettenetiketten muss der Benutzer lediglich die Kassette einsetzen, verriegeln und lostippen. Der BBP33 druckt auf dem ersten Etikett und produziert eine Kennzeichnung für eine Reihe von Anwendungen, einschließlich Draht- und Plattenidentifizierung, Sicherheits- und Lichtbogenmarkierungen, Typenschilder und Leiterplattenkennzeichnung, Fertigungslinien-Etiketten, Rohrmarkierungen, 5S-Etiketten und vieles mehr.- Einfach einzusetzende Materialkassetten ohne Kalibrierungsanforderung (in ca. 15 bis 20 Sekunden)
- Druckt von 0.5 in. bis zu 4 in. breite Etiketten
- Eine große Auswahl an strapazierfähigen Farbbändern, Etiketten und Farbbändern ist ebenfalls erhältlich
Spezifikation
Sign and Label Printer | |
Thermal Transfer | |
241.60 mm | |
101.60 mm | |
BBP33 Label Printer - UK with MarkWare Software | |
Bulgarian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Hungarian, Italian, Norwegian (Bokmål), Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Turkish | |
101.60 mm/sec. | |
MarkWare | |
10°C to 40°C | |
UL, cUL, CE, WEEE, RoHS, RCM (Australia / New Zealand), EAC (Russia, Belarus and Kazakhstan), CCC (China), and China RoHS | |
1 Ea. | |
240 V |
Monocolor LCD | |
230.6 mm | |
304.80 mm | |
Monochrome | |
Power Cord, USB Cable, Drivers, Cleaning Kit, Cleaning Tool | |
4 GB | |
300 dpi | |
Power Cord, USB Cable, Drivers, Cleaning Kit, Cleaning Tool | |
5.3 kg | |
True multi-application printer with a complete range of supplies for both Wire, Cable, Product and Electronics labelling as well as Safety, Facility and Lean/5S applications | |
1 Year |