Learn More
Brady™ BBP33 Schilder- und Etikettendrucker
Artikelnummer. 15177123
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Etikettendrucker GB
PC-basierter Etikettendrucker
Schilder- und Etikettendrucker
Softwaretyp:
Brady Workstation, LabelMark, MarkWare, Windows-basierter Treiber für die Verwendung von Drittanbietersoftware, CodeSoft
LabelMark
LabelMark und MarkWare Software
MarkWare
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Softwaretyp unitSize
15177123 Schilder- und Etikettendrucker Brady Workstation, LabelMark, MarkWare, Windows-basierter Treiber für die Verwendung von Drittanbietersoftware, CodeSoft 1 Stück
15107133 Schilder- und Etikettendrucker Brady Workstation, LabelMark, MarkWare, Windows-basierter Treiber für die Verwendung von Drittanbietersoftware, CodeSoft 1 Stück
15147133 Etikettendrucker GB LabelMark und MarkWare Software 1 Stück
15117133 PC-basierter Etikettendrucker LabelMark 1 Stück
15187123 Etikettendrucker GB MarkWare 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15177123 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 711071
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Includes
Drucker, Netzkabel, USB-Kabel, Treiber-CD, Reinigungskit und Kurzanleitung.
Der BBP33 Etikettendrucker ist ein bedienfreundlicher, leistungsstarker und schneller Etikettendrucker für die Industrie. Dieser Etikettendrucker bietet einen umfassenden, störungsfreien Betrieb mit automatischer Etiketteneinrichtung, ohne Kalibrierung, ohne Sensoreinstellung und ohne Etikettenverschwendung. Der BBP33 Drucker erleichtert auch den Materialwechsel. Mit dem benutzerfreundlichen Drop-in-Farbband und den Kassettenetiketten muss der Benutzer lediglich die Kassette einsetzen, verriegeln und lostippen. Der BBP33 druckt auf dem ersten Etikett und produziert eine Kennzeichnung für eine Reihe von Anwendungen, einschließlich Draht- und Plattenidentifizierung, Sicherheits- und Lichtbogenmarkierungen, Typenschilder und Leiterplattenkennzeichnung, Fertigungslinien-Etiketten, Rohrmarkierungen, 5S-Etiketten und vieles mehr.
  • Einfach einzusetzende Materialkassetten ohne Kalibrierungsanforderung (in ca. 15 bis 20 Sekunden)
  • Druckt von 0.5 in. bis zu 4 in. breite Etiketten
  • Eine große Auswahl an strapazierfähigen Farbbändern, Etiketten und Farbbändern ist ebenfalls erhältlich
Spezifikation
Produkttyp Schilder- und Etikettendrucker
Displaytyp Einfarbiger LCD
Print Technology Thermotransfer
Breite (metrisch) 230,6 mm
Höhe (metrisch) 241.60 mm
Tiefe (metrisch) 304.80 mm
Abmessungen (L x B) 241,60 x 230,60 mm
Farbfunktion Monochrom
Enthält This BBP33 label printer comes in a cardboard box. It ships with a power cord, a USB cable, a drivers CD, a cleaning kit, a product CD and a quick start guide
Sprachen Bulgarisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch (Bokmål), Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
Hauptspeicher 4 GB
Druckgeschwindigkeit 100 mm/s
Auflösung 300 dpi
Softwaretyp Brady Workstation, LabelMark, MarkWare, Windows-basierter Treiber für die Verwendung von Drittanbietersoftware, CodeSoft
Anschlusstypen Power cord for Continental Europe or UK, USB, Ethernet, Optional: Wifi, Bluetooth
Temperaturbereich (metrisch) 10°C bis 40°C
Gewicht (metrisch) 5.3 kg
Zertifizierung/Konformität UL, cUL, CE, WEEE, RoHS, RCM (Australia / New Zealand), EAC (Russia, Belarus and Kazakhstan), CCC (China), and China RoHS
Zur Verwendung mit (Anwendung) Versatile printer with wide selection of accessories for wire and cable marking, product identification, the security and building marking and identification in the electronic field and for Lean / 5S applications
Menge Je 1
Gewährleistung 1 Jahr
Kennwerte der Stromversorgung 220 V