Spezifikation
| Produkttyp | Sign and Label Printer |
| Displaytyp | Intuitive Touchscreen |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Breite (metrisch) | 305 mm |
| Höhe (metrisch) | 225 mm |
| Tiefe (metrisch) | 280.00 mm |
| Abmessungen (L x B) | 101 mm |
| Farbfunktion | Monochrom |
| Hauptspeicher | 50 MB internal memory |
| Modell | BBP31 |
| Mehr anzeigen |