Learn More
Brady™ BBP31 Hi-Performance Klebebänder aus Polyester – Gelbbraun
Zur Beschriftung von glatten Oberflächen und Flächen aus Edelstahl. Brady™ BBP31 Hi-Performance Polyesterbänder aus Polyester B-569 eignen sich optimal für die Anwendung auf sehr glatten Oberflächen oder starren Platten.
154.00 CHF - 483.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Kompatible Oberfläche: Glatt |
---|---|
Klebstofftyp | Acryl, Permanent |
Farbe | Gelbbraun |
Ausführung | Glanz |
Format | Kartusche |
Produktcode | Marke | Breite (angloamerikanisch) Band | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (angloamerikanisch) Band | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11706445
|
Brady™
117983 |
1.125 Zoll |
230.00 CHF
1 Box |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11796435
|
Brady™
117982 |
2.25 Zoll |
330.00 CHF
1 Box |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11786435
|
Brady™
117981 |
4 Zoll |
483.00 CHF
1 Box |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11716445
|
Brady™
117984 |
0.5 Zoll |
154.00 CHF
1 Box |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Zur Anwendung auf sehr glatten Oberflächen
- Ideal für die Anwendung auf starren Platten
Spezifikation
Kompatible Oberfläche: Glatt | |
Gelbbraun | |
Kartusche | |
BBP31 Polyesterband mit hoher Leistungsfähigkeit | |
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37 Drucker | |
Je 1 | |
-40 °C bis 100 °C | |
0.076 mm | |
30.40 m |
Acryl, Permanent | |
Glanz | |
Polyester (B-569) | |
Markierung von Edelstahlrohren | |
1 | |
Brady Arbeitsstation, LabelMark, MarkWare | |
0.003 Zoll | |
100 ft. (2,01 m) |