Learn More
Brady™ BBP31 Hi-Performance Klebebänder aus Polyester – Violett
Zur Beschriftung von glatten Oberflächen und Flächen aus Edelstahl. Brady™ BBP31 Hi-Performance Polyesterbänder aus Polyester B-569 eignen sich optimal für die Anwendung auf sehr glatten Oberflächen oder starren Platten.
Marke: Brady™ 117969
Additional Details : Gewicht : 0.45360kg
Beschreibung
- Zur Anwendung auf sehr glatten Oberflächen
- Ideal für die Anwendung auf starren Platten
Spezifikation
Kompatible Oberfläche: Glatt | |
Violett | |
Kartusche | |
BBP31 Polyesterband mit hoher Leistungsfähigkeit | |
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37 Drucker | |
Je 1 | |
-40 °C bis 100 °C | |
0.076 mm | |
30.40 m | |
4 Zoll |
Acryl, Permanent | |
Glanz | |
Polyester (B-569) | |
Markierung von Edelstahlrohren | |
1 | |
Brady Arbeitsstation, LabelMark, MarkWare | |
0.003 Zoll | |
100 ft. (2,01 m) | |
101 mm |