Learn More
Brady™ BBP31 Hi-Performance Klebebänder aus Polyester – Rosa
Click to view available options
Breite (angloamerikanisch) Band:
0.5 Zoll
1.125 Zoll
2,25 in.
4 Zoll
Packungsgröße:
1 BX
Beschreibung
- Zur Anwendung auf sehr glatten Oberflächen
- Ideal für die Anwendung auf starren Platten
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Kompatible Oberfläche: Glatt |
| Klebstofftyp | Acryl, Permanent |
| Farbe | Rosa |
| Ausführung | Glanz |
| Format | Kartusche |
| Material | Polyester (B-569) |
| Produkttyp | BBP31 Polyesterband mit hoher Leistungsfähigkeit |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Markierung von Edelstahlrohren |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37 Drucker |
| Etiketten pro Zeile | 1 |
| Mehr anzeigen |