Learn More
Brady™ BBP12 Etikettendrucker - UK mit Rollenhalter und Brady Workstation-Suite für die Laborkennzeichnung
Beschreibung
- Der Brady BBP™12 Etikettendrucker ist ein kompakter, zuverlässiger und kostengünstiger Thermotransfer-Tischdrucker für den Einsteigerbereich.
- Ideal für Kunden, die kleine Mengen auf vielen unterschiedlichen Materialien drucken müssen, in den Bereichen Elektrik, Sprache und Datenkommunikation, Labor- und Spezialelektronik.
- Er ermöglicht das Drucken von Etiketten, Klebebändern, Kabelmarkern, Hülsen und vielem mehr.
- Der Drucker wird mit der Brady Workstation Laboratory Identification Software Suite geliefert, mit der Sie sofort mit dem Entwurf professioneller Etiketten beginnen können.
- Diese Suite kombiniert häufig verwendete Software-Apps zur Erstellung von Labor-Identifikationsetiketten.
Spezifikation
Specifications
| Displaytyp | Color LCD |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Breite (metrisch) | 202.00 mm |
| Höhe (metrisch) | 173.00 mm |
| Tiefe (metrisch) | 258.00 mm |
| Abmessungen (L x B x H) | 258.00 x 202.00 x 173.00 mm |
| Farbfunktion | Monochrom |
| Beschreibung | Mit Abwickler und Software |
| Enthält | Unwinder, USB Cable, power cord, product CD, Quick Start Guide and Brady Workstation Laboratory ID Suite |
| Druckgeschwindigkeit | 101.60 mm/s |
| Show More |