Learn More
Brady™ BBP12 Datenkommunikations-Kit für Etikettendrucker
Artikelnummer. 15582000 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Etikettendrucker-Kit EU
Etikettendrucker-Kit UK
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
15582000 Etikettendrucker-Kit UK 1 Stück
15572000 Etikettendrucker-Kit EU 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15582000 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 195819
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bietet alles, was für die Identifizierung von Daten- und Telekommunikationskabeln und Drähten erforderlich ist. Das Brady™ BBP12 Etikettendrucker-Datenkommunikationskit ist ideal für Kunden, die geringe Mengen auf verschiedenen Materialtypen drucken möchten.
Das Kit enthält:
  • BBP12 Thermotransfer-Etikettendrucker
  • Abwickler
  • USB-Kabel und Netzkabel
  • Produkt-CD, Kurzanleitung und LabelMark Pro CD
  • Nylongewebe-Thermotransferdruckeretiketten
  • Selbstlaminierende Vinyl-Thermotransferdruckeretiketten
  • BradyBondz™ Satin-Polyester-Thermotransferdruckeretiketten
  • Druckerband für Thermotransferdrucker der 6000 Serie, halogenfrei (110 x 70 mm)
  • Druckerband für Thermotransferdrucker der 4900 Serie, schwarz (65 x 70 mm)
  • Druckerband für Thermotransferdrucker der 7950 Serie, schwarz (65 x 70 mm)
Spezifikation
Produkttyp Etikettendrucker-Kit UK
Displaytyp Farb-LCD-Bildschirm
Print Technology Thermotransfer
Breite (metrisch) 202,00 mm
Höhe (metrisch) 173 mm
Tiefe (metrisch) 258,00 mm
Abmessungen (L x B x H) Drucker: 258 x 202 x 173 mm
Farbfunktion Monochrom
Beschreibung BBP12 Etikettendrucker 300 dpi - Datacom Kit - UK
Enthält BBP12 Thermotransfer-Etikettendrucker, Abwickler, USB-Kabel und Netzkabel, Produkt-CD, Kurzanleitung und LabelMark Pro CD, Nylong-Stoff-Thermotransfer-Etiketten, selbstlaminierende Vinyl-Thermotransfer-Etiketten, BradyBondz™ satinierte Polyester-Thermotransfer-Etiketten, schwarzes hallogenfreies Thermotransfer-Farbband der Serie 6000, schwarzes Thermotransfer-Farbband der Serien 4900 und 7950
Sprachen Tschechisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Kasachisch, Litauisch, Norwegisch (Bokmål), Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Slowakisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch
Hauptspeicher 64 MB
Druckgeschwindigkeit 100 mm/s
Auflösung 300 dpi
Softwaretyp Kompatibel mit CodeSoft, LabelMark, Windows-basierter Treiber für die Verwendung von Drittanbieter-Software
Anschlusstypen Seriell, USB, Ethernet
Temperaturbereich (metrisch) 5° bis 40°C
Gewicht (metrisch) 2,5 kg
Zertifizierung/Konformität UL; cUL; CE; RoHS; EAC
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anlagenkennzeichnung, Barcode-Etikettierung, Draht- und Kabelkennzeichnung, Laborkennzeichnung
Menge Je 1
Gewährleistung 1 Jahr
Kennwerte der Stromversorgung AC-Adapter (UK)
Spannung 110 bis 220 V