Learn More
Brady™ Imprimante pour étiquettes monochromes BBP11
Code produit 11733809 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
200dpi
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
11733809 200dpi
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11733809 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 361067
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
Type de produit Printer
Print Technology Thermal Transfer
Largeur (métrique) 260 mm
Hauteur (métrique) 170 mm
Profondeur (métrique) 200 mm
Capacité de couleur Monochrome
Vitesse d’impression 127 mm/sec.
Résolution 200 dpi
Type de logiciel LabelMark
À utiliser avec (application) Identification, traceability and sustainable archiving of your products, cables, vials, tubes of labels, adhesives, cable marker and sleeve.
Quantité 1 Ea.
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.