Learn More
Brady™ BBP11 Schwarzweiß-Etikettendrucker
Artikelnummer. 11733809 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
200dpi
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
11733809 200dpi
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11733809 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 361067
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Produkttyp Printer
Print Technology Thermotransfer
Breite (metrisch) 260 mm
Höhe (metrisch) 170 mm
Tiefe (metrisch) 200 mm
Farbfunktion Monochrom
Druckgeschwindigkeit 127 mm/sec.
Auflösung 200 dpi
Softwaretyp LabelMark
Zur Verwendung mit (Anwendung) Identification, traceability and sustainable archiving of your products, cables, vials, tubes of labels, adhesives, cable marker and sleeve.
Menge Je 1