Learn More
Brady™ BBP™ Metallisiertes Klebeband aus Polyester für hohe Temperaturen
BBP™ B-565 Metallisiertes Polyesterklebeband für Hochtemperaturen ist eine metallisierte Polyesterfolie mit einem permanent wirksamen Acrylat-Haftkleber und einem speziell für den Thermotransferdruck entwickelten Decklack.
256.00 CHF - 640.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Metallisiertes Polyesterband für BBP3x Drucker |
---|---|
Klebstofftyp | Acryl, Permanent, Druckempfindlich |
Farbe | Silber |
Ausführung | Matt |
Format | Klebeband |
Produktcode | Marke | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11706385
|
Brady™
117920 |
4 in. |
640.00 CHF
1 Box |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11716385
|
Brady™
117921 |
2,25 in. |
407.00 CHF
1 Box |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11726385
|
Brady™
117922 |
1,12 in. |
256.00 CHF
1 Box |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Das B-565-Material ist für Typenschilder oder andere Schilder bestimmt, die eine typenschildähnliche Qualität erfordern
- Durchschnittliche Haltbarkeit im Außenbereich: 3 – 5 Jahre
- Temperaturbereich: -40 bis 230 ° F
- Standardkleber für glatte Oberflächen
Spezifikation
Metallisiertes Polyesterband für BBP3x Drucker | |
Silber | |
Klebeband | |
Unsteril | |
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 und BBP37 Drucker | |
1 | |
1 Rolle | |
-40 bis 230 °F | |
0.0028 Zoll | |
100 ft. (2,01 m) |
Acryl, Permanent, Druckempfindlich | |
Matt | |
Polyester | |
Für Typen- und Nummernschilder mit Barcodes sowie alphanumerischen und grafischen Symbolen und Logos | |
60 bis 101 Gardner-Einheiten | |
3 bis 5 Jahre | |
Brady Arbeitsstation, LabelMark, MarkWare | |
-40 bis 110 °C | |
0.071 mm | |
30.48 m |