Learn More
BD BBL™ Sensi-Disc™ Testscheiben für antimikrobielle Empfindlichkeitstests, Chloramphenicol29
Artikelnummer. 11702954
Ansicht ändern
Click to view available options
Konzentration:
30 μg
Menge:
10 Packung
Packungsgröße:
500 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konzentration Menge unitSize
11702954 30 μg 10 Packung 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11702954 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 231274
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Zur Verwendung bei semi-quantitativen In-vitro-Tests mit Agar-Disc-Diffusionstestverfahren für bestimmte anspruchsvolle bakterielle Pathogene
  • 6-mm-Scheiben, die mit genau festgelegten Mengen von Antibiotika oder Chemotherapeutika imprägniert sind
  • Sind auf beiden Seiten deutlich mit Buchstaben und Zahlen gekennzeichnet, die den Wirkstoff- und Medikamentengehalt kennzeichnen
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antimikrobielle Mittel Chloramphenicol29
Konzentration 30 μg
Verpackungsart Scheibe
Menge 10 Packung
Zur Verwendung für In-vitro-Untersuchungen