Learn More
BD BBL™ Vorbereitete Plattenmedien: CHROMagar™ Candida
Click to view available options
:
CHROMagar™ Candida; Anzahl pro Packung: 20
Beschreibung
- BBL™ CHROMagar™ Candida Medium ist ein selektives und differenzielles Medium zur Isolierung von Pilzen.
- Mit der Aufnahme von chromogenen Substraten in das Medium produzieren die Kolonien C. albicans, C. tropicalis und C. krusei verschiedene Farben und ermöglichen so den direkten Nachweis dieser Hefe-Spezies auf der Isolierungsplatte.
- C. albicans-Kolonien erscheinen hell- bis mittelgrün.
- C. tropicalis-Kolonien erscheinen blau-grünlich bis metallisch-blau.
- C. krusei-Kolonien erscheinen hellrosa mit einem weißlichen Rand.
- Andere Hefe-Spezies können entweder ihre Naturfarbe (cremefarben) entwickeln oder rosa oder hell- bis dunkelmalvenfarben erscheinen.
- Ein weiterer Vorteil des Mediums ist der einfache Nachweis von gemischten Hefekulturen aufgrund ihres Kolonie-Aussehens in verschiedenen Farben.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO/DIS, 11014 |
| Farbe | Beige |
| Herkunftsland | US |
| Form | Flüssig |
| Medientyp | CHROMagar™ Candida |
| Zusammensetzung | Chromopepton 10,0 g/l, Glucose 20,0 g/l, Chromogen-Mix 2,0 g/l, Chloramphenicol 0,5 g/l, Agar 15,0 g/l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Hefe und filamentöse Pilze und Differenzierung von Candida-Stämmen. |
| Anzahl pro Packung | 20 |
| Verpackungsart | Platte |