Learn More
BD BBL™ Prepared Lowenstein-Jensen Media
Beschreibung
- Eingedickte Medien auf Ei-Basis
- Erhältlich als Mycoflask™ Flaschen, vorbereite Schrägröhrchen und Flaschen
Röhrchen mit engen Verschlüssen sollten vorsichtig geöffnet werden, um Verletzungen durch Glasbruch zu vermeiden.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE, BS12, CMPH2, EP, MCM9, SMWW |
| Farbe | Beige |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
| Form | Flüssig |
| Herstellungsort | Vereinigte Staaten |
| Medientyp | Lowenstein-Jensen-Medien |
| Zusammensetzung | Monokaliumphosphat 2,5 g/l, Magnesiumsulfat 0,24 g/l, Natriumcitrat 0,6 g/l, L-Asparagin 3,6 g/l, Kartoffelmehl 30 g/l, Malachitgrün 0,4 g/l, Glycerin 12 ml, Vollei 1000 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kultivierung von Mycobacterium tuberculosis und anderen Mykobakterienarten |
| Verpackungsart | Schrägröhrchen (A-Röhrchen) |
| Menge | 100/Packung |
For in vitro diagnostic use.