Learn More
BD BBL™/Difco™ Media Additives/Ingredients/Reagents: Phosphate Buffered Saline
Click to view available options
Menge:
10g
100 g
Verpackungsart:
Flasche
Fläschchen
Packungsgröße:
100 Gramm
60 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO/DIS, 11014 |
| Inhalt und Lagerung | < 30 °C |
| Zusatzstoff | Phosphatgepufferte Salzlösung |
| Form | Dehydriert |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fluoreszierende Antikörper-Reagenzien |
| Verpackungsart | Flasche |
| Menge | 100 g |