Learn More
BD BBL™ Dehydrated Culture Media: Soy Agar with Lecithin and Polysorbate 80
Dehydrated media for isolation, detection and cultivation of wide variety of microorganisms
Marke: BD 212263
Additional Details : CAS : 8013-01-2 Gewicht : 0.01000kg
Description
Nachweis von Mikroorganismen auf Oberflächen, die mit quaternären Ammoniumverbindungen desinfiziert sind
Certifications
CE, CCAM
Specifications
CCAM | |
Soja-Agar mit Lecithin und Polysorbat 80 | |
Pankreas-Digest von Casein 15 g/l, papainischer Abbau von Sojabohnenmehl 5 g/l, Natriumchlorid 5 g/l, Lecithin 0,7 g/ml, Polysorbat 80 5 g/l, Agar 15 g/l | |
Eimer |
Dehydriert | |
Soja-Agar mit Lecithin und Polysorbat 80 | |
Nachweis und Zählung von Mikroorganismen auf hygienisch wichtigen Oberflächen | |
5 lb. |