Learn More
BD BBL™ CultureSwab EZ™ und CultureSwab EZ II™
Artikelnummer. 14871121
Ansicht ändern
Click to view available options
Swab Configuration:
Einzelapplikator
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Swab Configuration Packungsgröße
14871121 Einzelapplikator 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 14871121 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 220144
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.18 CHF
    86.63 CHF / 100 Stück
    Sparen 42.55 CHF
    32% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Includes
Polyurethan-Schwammtupfer mit an der Kappe befestigtem Kunststoffschaft, der in das mitgelieferte Kunststoff-Transportröhrchen eingeführt wird
Ein patentiertes, medienfreies Sammelsystem zur Entnahme aerober Proben und zur Aufrechterhaltung der Lebensfähigkeit während des Transports
  • Keine Probenverdünnung mit diesem Trocknungssystem und kein Zerbrechen einer Ampulle
  • Das Transportsystem eliminiert das Überwachstum des Organismus und des typischerweise vorhandenen nicht lebensfähigen Materials in Agar-basierten Systemen
  • Aerobe Mikroorganismen bleiben etwa 48 Stunden lang lebensfähig
  • Abgerundeter Röhrchenboden zur vereinfachten Handhabung und wasserfeste Folienverpackung mit manipulationssicherer Dichtung
  • BD CultureSwab EZ II ähnelt BD CultureSwab EZ mit der Ausnahme, dass es sich hierbei um ein doppeltes Tupfersystem handelt, mit dem simultan Gram-Färbungen und andere direkte Antigentests durchgeführt werden können
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Culture Swab™ EZ-System
Sterilität Steril
Swab Configuration Einzelapplikator
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Entnahme und zum Transport aerober mikrobiologischer Proben
Enthält Einschwammtupfer aus Polyurethan, Kunststoffschaft, Kappe, Einführung in das Kunststoff-Transportröhrchen
Menge 100/Packung
Shaft Material Kunststoff
Lagerungsbedingungen 15 °C bis 30 °C