Learn More
RETSCH Backenbrecher, Modell BB 200
Artikelnummer. 10781613 Alle ansehen Retsch Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
BB 200
Material:
Edelstahl
Manganstahl, Edelstahl
Stahl 1.1750, Stahl 1.0344
Wolframkarbid, Edelstahl
Elektrische Anforderungen:
230 V, 50 Hz
3/N∼400 V, 50 Hz
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Material Elektrische Anforderungen Packungsgröße
10781613 BB 200 Stahl 1.1750, Stahl 1.0344 230 V, 50 Hz 1 Stück
10238551 BB 200 Manganstahl, Edelstahl 230 V, 50 Hz 1 Stück
10598541 BB 200 Manganstahl, Edelstahl 3/N∼400 V, 50 Hz 1 Stück
10268491 BB 200 Edelstahl 3/N∼400 V, 50 Hz 1 Stück
10360522 BB 200 Wolframkarbid, Edelstahl 3/N∼400 V, 50 Hz 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10781613 Lieferant RETSCH Lieferanten-Nr. 20.053.0019
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25255.00 CHF
    23424.92 CHF / 1 Stück
    Sparen 1830.08 CHF
    7% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Produkttyp Backenbrecher
Zertifizierung/Konformität CE-zertifiziert
Beschreibung Backenbrecher, 1.160 x 450 x 900 (H x B x T), Stahl 1.1750/Stahl 1.0344, 90 x 90 mm Backenbreite, 5 l Collector-Kapazität, BB 200 Modell, 230 V, 50 Hz, 1-Phasen-/3-Phasen-Stromanschluss, 1,5 kW Antriebsleistung, <90 mm Zufuhrgröße, <2 mm Feinheit, skalierte Spaltweiten-Anzeige, IP 54, zum Mahlen ohne Schwermetallkontamination
Abmessungen (L x B x H) 900 x 450 x 1160 mm
Displaytyp Spaltbreite skalieren
Elektrische Anforderungen 230 V, 50 Hz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Schleifen ohne Schwermetallkontamination
Höhe (metrisch) 1160 mm
IP-Schutzart IP 54
Länge (metrisch) 900 mm
Material Stahl 1.1750, Stahl 1.0344
Modell BB 200
Phase 1-phasig/3-phasig
Spannung 230 V
Breite (metrisch) 450 mm
Frequenz 50 Hz