Learn More
RETSCH Backenbrecher, Modell BB 200
Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Modell:
BB 200
Material:
Edelstahl
Manganstahl, Edelstahl
Stahl 1.1750, Stahl 1.0344
Wolframkarbid, Edelstahl
Elektrische Anforderungen:
230 V, 50 Hz
3/N∼400 V, 50 Hz
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Für die schnelle und schonende Grob- und Vorzerkleinerung harter, spröder und hartzäher Materialien.
Stufenlose Spalteinstellung mit Skala
Nullpunktjustage zur Verschleisskompensation
Hohe Endfeinheit, robuste Bauweise
Klappbarer Sicherheitstrichter
Auffangbehälter aus rostfreiem Stahl mit Sicherheitsschalter und Verkleidung
Anschluss für Staubabsaugung
Standardausführung mit Brechbacken aus Manganstahl. Ausführungen mit Brechbacken aus rostfreiem Stahl oder Wolframkarbid auf Anfrage.
Typ: BB 200, Brechbacken aus Manganstahl
Stufenlose Spalteinstellung mit Skala
Nullpunktjustage zur Verschleisskompensation
Hohe Endfeinheit, robuste Bauweise
Klappbarer Sicherheitstrichter
Auffangbehälter aus rostfreiem Stahl mit Sicherheitsschalter und Verkleidung
Anschluss für Staubabsaugung
Standardausführung mit Brechbacken aus Manganstahl. Ausführungen mit Brechbacken aus rostfreiem Stahl oder Wolframkarbid auf Anfrage.
Typ: BB 200, Brechbacken aus Manganstahl
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Backenbrecher |
| Zertifizierung/Konformität | CE-zertifiziert |
| Abmessungen (L x B x H) | 900 x 450 x 1160 mm |
| Displaytyp | Spaltbreite skalieren |
| Elektrische Anforderungen | 3/N∼400 V, 50 Hz |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Chemie/Kunststoffe, Baustoffe, Ingenieurwesen/Elektronik, Umwelt/Recycling, Geologie/Metallurgie, Glas/Keramik |
| Höhe (metrisch) | 1160 mm |
| Hertz | 50 Hz |
| IP-Schutzart | IP 54 |
| Länge (metrisch) | 900 mm |
| Mehr anzeigen |