Learn More
KOMBI-FILTER 1140 A2B2E2K2 HG
Marke: Draeger Safety 6738797
Additional Details : Gewicht : 0.39600kg
Spezifikation
EN12941 und EN12942 | |
Kombinierter Filter | |
Je 1 |
1140 A2B2E2K2HgP3 R D | |
Kann als Filter TH/m3 A2B2E2K2 Hg PSL im motorisierten Luftreinigungsgerät Dräger X-plore&trade verwendet werden; |