Learn More
Bayogenin, TRC
Artikelnummer. 30010419
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.5 mg
5 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30010419 0.5 mg 0.50 Milligramm
30010259 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30010419 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB1190180.5MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6989-24-8
Summenformel C30H48O5
Molekulargewicht (g/mol) 488.7
Synonym Olean-12-en-28-oic acid, 2,3,23-trihydroxy-, (2β,3β,4α)-, Olean-12-en-28-oic acid, 2β,3β,23-trihydroxy- (7CI,8CI), 2β,3β,23α-Trihydroxy-12-oleanen-28-oic acid, Bayogenin, Bayogenine
IUPAC-Name (4aS,6aR,6aS,6bR,8aR,9R,10R,11S,12aR,14bS)-10,11-Dihydroxy-9-(Hydroxymethyl)-2,2,6a,6b,9,12a-Hexamethyl-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydropicen-4a-Carboxylsäure
SMILES CC1(C)CC[C@@]2(CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)C[C@H](O)[C@H](O)[C@@](C)(CO)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]2C1)C(=O)O
Specifikationer
Chemischer Name oder Material Bayogenin
Menge 0.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C30H48O5/c1-25(2)11-13-30(24(34)35)14-12-28(5)18(19(30)15-25)7-8-22-26(3)16-20(32)23(33)27(4,17-31)21(26)9-10-29(22,28)6/h7,19-23,31-33H,8-17H2,1-6H3,(H,34,35)/t19-,20-,21+,22+,23-,26-,27-,28+,29+,30-/m0/s1
Formelmasse 488.3502
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.