missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bayogenin, TRC

Artikelnummer. 30010259
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.5 mg
5 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30010259 5 mg 5 Milligramm
30010419 0.5 mg 0.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30010259 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB1190185MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 6989-24-8
Summenformel C30H48O5
Molekulargewicht (g/mol) 488.7
Synonym Olean-12-en-28-oic acid, 2,3,23-trihydroxy-, (2β,3β,4α)-, Olean-12-en-28-oic acid, 2β,3β,23-trihydroxy- (7CI,8CI), 2β,3β,23α-Trihydroxy-12-oleanen-28-oic acid, Bayogenin, Bayogenine
IUPAC-Name (4aS,6aR,6aS,6bR,8aR,9R,10R,11S,12aR,14bS)-10,11-Dihydroxy-9-(Hydroxymethyl)-2,2,6a,6b,9,12a-Hexamethyl-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydropicen-4a-Carboxylsäure
SMILES CC1(C)CC[C@@]2(CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)C[C@H](O)[C@H](O)[C@@](C)(CO)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]2C1)C(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Bayogenin
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C30H48O5/c1-25(2)11-13-30(24(34)35)14-12-28(5)18(19(30)15-25)7-8-22-26(3)16-20(32)23(33)27(4,17-31)21(26)9-10-29(22,28)6/h7,19-23,31-33H,8-17H2,1-6H3,(H,34,35)/t19-,20-,21+,22+,23-,26-,27-,28+,29+,30-/m0/s1
Formelmasse 488.3502
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.