Learn More
VEE GEE Baume Hydrometer, Heavy Liquids
Click to view available options
Baumé-Bereich:
0 bis 15° Unterteilung 0,1°
0 bis 35° Unterteilung 0,5°
0 bis 50° Unterteilung 0,5°
0 bis 50° Unterteilung 1,0°
0 bis 90° Unterteilung 1,0°
0 bis 12 °
0 bis 25 °
0 bis 70 °
19 bis 31 °
29 bis 41° Unterteilung 0,1°
35 bis 70° Unterteilung 0,5°
39 bis 51° Unterteilung 0,1°
9 bis 21 °
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Specific Gravity: 145/(145-degrees Baume)
- Calibrated for use at 15.5°C/60°F
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Baume-Hydrometer |
| Schritten | 0.1° |
| Länge (metrisch) | 30.5 cm |
| Material | Glas |
| Baumé-Bereich | 0 bis 12 ° |
| Temperature of Standardization | 15.5°C (60°F) |