Learn More
VEE GEE Baume Hydrometer, Heavy Liquids
Artikelnummer. 17876553
Click to view available options
Baumé-Bereich:
0 bis 15° Unterteilung 0,1°
0 bis 35° Unterteilung 0,5°
0 bis 50° Unterteilung 0,5°
0 bis 50° Unterteilung 1,0°
0 bis 90° Unterteilung 1,0°
0 bis 12 °
0 bis 25 °
0 bis 70 °
19 bis 31 °
29 bis 41° Unterteilung 0,1°
35 bis 70° Unterteilung 0,5°
39 bis 51° Unterteilung 0,1°
9 bis 21 °
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17876553
Marke: VEE GEE 66099
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The Baume (Heavy) Hydrometer is for liquids heavier than water.
  • Specific Gravity: 145/(145-degrees Baume)
  • Calibrated for use at 15.5°C/60°F
Spezifikation
Typ Baume-Hydrometer
Schritten 0.2°
Länge (metrisch) 30.5 cm
Material Glas
Baumé-Bereich 0 bis 25 °
Temperature of Standardization 15.5°C (60°F)